Fortfahren mit
21398
Hamilton® GASTIGHT® Spritze, Serie 1800
1810RN, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
feature
needle type RN (removable needle)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84886
needle L
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
General description
  • Ideal für korrosive, radioaktive und sterile Materialien
  • Der abnehmbare Griff minimiert die Übertragung von Körperwärme auf die Probe, wodurch die Spritze einfach zu handhaben ist
  • Genau und reproduzierbar innerhalb ±1%
  • Kann vor Ort repariert werden
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
213912139221393
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
needle size
22s ga (bevel tip)
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
description
Gastight®
feature
needle type RN (removable needle)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
feature
needle type N (cemented)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
2139804061832872698