Fortfahren mit
21378
Campylobacter-Selektiv-Agar (Basis)
powder, final pH 7.3±0.2 (25 °C), bottle of 500 g, non-sterile, suitable for microbiology
Synonym(e):
Campylobacter-Kulturmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171609
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 13 g/L , electrolyte, 5 g/L , peptone-protein mixture, 21 g/L , starch (soluble), 1 g/L
packaging
bottle of 500 g
final pH
7.3±0.2 (25 °C)
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
suitability
selective for Campylobacter spp.
Application
Für die Isolierung von Campylobacter-Spezies aus menschlichem und tierischem klinischem Material und von kontaminierten Nahrungsmitteln, Wasser etc. gemäss Skirrow.
Preparation Note
Supplements:
50-70 ml/l defibrinated blood
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement I (Cat. No. 17191)
1 vl/l Park and Sanders Selective Supplement II (Cat. No. 17194)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)