Fortfahren mit
20959
Cäsiumcarbonat
puriss. p.a., ≥99.0%
Synonym(e):
Kohlensäure-Dicäsium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 460,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cs2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.82
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-591-9
Beilstein/REAXYS Number:
4546405
MDL number:
Assay:
≥99.0% (T), ≥99.0%
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
puriss. p.a.
Quality Level
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
General description
Cäsiumcarbonat ist eine anorganische Base, die im Allgemeinen für C-, N-, O-Arylierungs- und Alkylierungsreaktionen verwendet wird. Es kommt auch bei sechsgliedrigen Annulationen, Kreuzkupplungen, intramolekularen und intermolekularen Cyclisierungen, Aza-Henry-Reaktionen, Horner-Emmons-Cyclisierungen und Cycloadditionsreaktionen zum Einsatz.
Application
Cäsiumcarbonat, ein Alkalimetallcarbonat, ist eine bei organischen Reaktionen häufig verwendete anorganische Base.
Synthetische Anwendungen:
  • Als Katalysator zur Synthese von Chinazolin-2,4(1H,3H)-dionen aus substituierten 2-Aminobenzonitrilen und Kohlendioxid.
  • Als Base zur Synthese von cyclischen Carbonaten unter Verwendung von Halohydrinen oder Tosylalkoholen und Kohlendioxid in Abwesenheit von Übergangsmetallen oder organischen Katalysatoren.
  • In Kombination mit Alkylhalogenid und Acetonitril bildet es ein wirksames System für die Alkylierungsmethode von Phenolen.
Unterstützt die effiziente O-Alkylierung von Alkoholen unter Bildung gemischter Alkylcarbonaten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
44190255485520960
assay
≥99.0% (T)
assay
99%
assay
99.95% trace metals basis
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
purum p.a.
anion traces
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
mp
610 °C (dec.) (lit.)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
mp
610 °C (dec.) (lit.)
impurities
≤0.002% total nitrogen (N)
impurities
-
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cäsiumcarbonat
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney,Adrenal gland,Testes
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Facile synthesis of alkyl phenyl ethers using cesium carbonate.
Lee J C, et al.
Synthetic Communications, 25(9), 1367-1370 (1995)
Cesium carbonate as a mediated inorganic base in some organic transformations
Rabie R, et al.
Research on Chemical Intermediates, 43(4), 1979-2015 (2017)
Cesium carbonate
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20959-50G04061838770806
20959-250G04061838770790