Fortfahren mit
205435
May-Grünwald-Färbung
Suitable for the differential staining of cellular elements of blood
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
MDL number:
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
technique(s)
microbe id | staining: suitable
λmax
522 nm (2nd), 645 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
COC1=NC(=NC2=C1N=CN2C3C(C(C(O3)CO)O)O)N
InChI
InChI=1S/C11H15N5O5/c1-20-9-5-8(14-11(12)15-9)16(3-13-5)10-7(19)6(18)4(2-17)21-10/h3-4,6-7,10,17-19H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)/t4-,6+,7?,10-/m1/s1
InChI key
IXOXBSCIXZEQEQ-PKJMTWSGSA-N
General description
May-Grünwald stain is a Romanowsky neutraldye stain based on the combination ofmethylene blue azures as the basic dyecomponent and eosin as the acid dyecomponent.It is intended for use in staining blood films orbone marrow films. It is used routinely for diagnostic purposes in hematology.
Application
May-Grünwald′s stain is used for the differential staining of cellular elements of blood.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MG1LMG80MG128
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
powder
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
λmax
522 nm (2nd)
λmax
-
λmax
-
λmax
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under May-Grünwald-Färbung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)