Fortfahren mit
20506
(±)-Campher
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, ≥95% (GC), racemic
Synonym(e):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-on, Kampfer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 61,50
2 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-945-0
Beilstein/REAXYS Number:
1907611
MDL number:
Assay:
≥95% (GC)
€ 61,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
5.2 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 70 °C)
assay
≥95% (GC)
optical activity
[α]20/D +0.15 to -0.15°, c = 10% in ethanol
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, racemic
expl. lim.
3.5 %
impurities
acidity or alcalinity, complies, related subst., complies (GC), residual solvents, complies, water, complies, ≤0.01% halogene compounds (as Cl), ≤0.05% non-volatile matter
bp
204 °C (lit.)
mp
172-180 °C, 175-177 °C (lit.)
solubility
carbon disulfide: freely soluble, hexane: freely soluble, liquid sulfur dioxide: soluble, phenol/1,2-dichlorobenzene: soluble
suitability
complies for appearance of solution, passes test for identity
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI key
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
General description
Camphor is a crystalline ketone obtained from Cinnamomum Camphora. Its effect on sex hormone has been studied[1]. The camphor derivatives are antiinfluenza compounds that are active against influenza viruses resistant to adamantane-based drugs[2].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
21310W526606C0405000
assay
≥95% (GC)
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥95.5%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
-
solubility
carbon disulfide: freely soluble, liquid sulfur dioxide: soluble, hexane: freely soluble, phenol/1,2-dichlorobenzene: soluble
solubility
ethanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless, water: soluble
solubility
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
solubility
-
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
bp
204 °C (lit.)
mp
172-180 °C, 175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
impurities
acidity or alcalinity, complies, residual solvents, complies, ≤0.01% halogene compounds (as Cl), related subst., complies (GC), ≤0.05% non-volatile matter, water, complies
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-Campher
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
147.9 °F - closed cup
flash_point_c
64.4 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
New method of preparing high-porosity rapidly saliva soluble compressed tablets using mannitol with camphor, a subliming material.
Koizumi K-I, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 152(1), 127-131 (1997)
Anastasiya S Sokolova et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(7), 2141-2148 (2014-03-19)
Influenza is a continuing world-wide public health problem that causes significant morbidity and mortality during seasonal epidemics and sporadic pandemics. The purpose of the study was synthesis and investigation of antiviral activity of camphor-based symmetric diimines and diamines. A set
Microbiological degradation of (+)-camphor.
Bradshaw WH, et al.
Journal of the American Chemical Society, 81(20), 5507-5507 (1959)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
20506-2KG04061832489346
20506-500G04061838767455
20506-25KG04061832489339