Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C42H54Cl8Fe2N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1042.22
EC Number:
218-429-9
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3846969
Colour Index Number:
45010
agency
certified by the BSC
form
solid
composition
Dye content, 40%
mp
174-176 °C (lit.)
λmax
553 nm
SMILES string
[Cl-].Cl[Fe](Cl)Cl.CCN(CC)c1ccc2cc3ccc(cc3[o+]c2c1)N(CC)CC
InChI
1S/C21H27N2O.4ClH.Fe/c1-5-22(6-2)18-11-9-16-13-17-10-12-19(23(7-3)8-4)15-21(17)24-20(16)14-18;;;;;/h9-15H,5-8H2,1-4H3;4*1H;/q+1;;;;;+3/p-4
InChI key
SUVPQRYDMCNTPV-UHFFFAOYSA-J
Application
Zertifiziert für den Einsatz in der Methyl-grün-Pyronin-Methode für differentielle Färbung von Nukleinsäuren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyronin B
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?