Fortfahren mit
18634
Paraffinwachs
meets analytical specification of Ph. Eur., white, pastilles
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 71,60
20 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12181501
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-315-6
MDL number:
€ 71,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
pastilles
Quality Segment
quality
meets analytical specification of Ph. Eur.
impurities
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
color
white
mp
43-95 °C
transition temp
solidification point 50-61 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
InChI key
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
762347623376244
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
application(s)
research use (small molecule)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
pastilles
form
liquid (clear, viscous)
form
low viscosity
form
pellets
impurities
aromatic polycycl. hydrocarbons, complies
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
43-95 °C
mp
-
mp
-
mp
50-61 °C
anion traces
sulfate (SO42-): ≤150 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Paraffinwachs
wgk
nwg
flash_point_f
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
317 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)