Fortfahren mit
18571
Amentoflavon
analytical standard
Synonym(e):
Didemethyl-ginkgetin, I3′,II8-Biapigenin, Tridemethylsciadopitysin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 522,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H18O10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
538.46
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
380244
€ 522,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)c(c3O2)-c4cc(ccc4O)C5=CC(=O)c6c(O)cc(O)cc6O5
InChI
1S/C30H18O10/c31-15-4-1-13(2-5-15)24-12-23(38)29-21(36)10-20(35)27(30(29)40-24)17-7-14(3-6-18(17)33)25-11-22(37)28-19(34)8-16(32)9-26(28)39-25/h1-12,31-36H
InChI key
YUSWMAULDXZHPY-UHFFFAOYSA-N
General description
Amentoflavone is a flavonoid which is used as an antiviral agent.[1]
Application
It was used as a standard during HPLC analysis done for separating chemical components.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Biflavonoid mit entzündungshemmender, anti-viraler und chemopreventiver Wirkung. Blockiert die Induktion von COX-2 und reguliert PPAR-γ. Ein negativer Modulator ders GABAA-Rezeptors an der Benzodiazepin-Bindungsstelle.
Biflavonoid mit entzündungshemmender, anti-viraler und chemopreventiver Wirkung. Es hemmt die Vaskularisation von Tumoren durch die Blockierung der Aktivität von angiogenen VEGFs. Blockiert die Induktion von COX-2 und reguliert PPAR-γ. Ein negativer Modulator ders GABAA-Rezeptors an der Benzodiazepin-Bindungsstelle.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo hypericum
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40584PHL8035142251
Amentoflavon phyproof® Reference Substance
PHL80351
Amentoflavon
Apigenin analytical standard
Supelco
42251
Apigenin
grade
analytical standard
grade
-
grade
primary reference standard
grade
analytical standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
application(s)
food and beverages
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amentoflavon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)