Fortfahren mit
18405
Vakuumfett
Synonym(e):
Hahnfett
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 23,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 35,80
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
€ 23,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
paste
Application
Vacuum grease has been used to create a water-tight seal of the coverslips during fluorescence resonance energy transfer (FRET) imaging. It has also been used to seal the input and output channels during optical torque wrench experiments.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BR61610769703769711
form
paste
form
grease
form
paste
form
paste
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ying Tang et al.
ACS nano, 14(11), 14895-14906 (2020-11-11)
The ability to apply force and torque directly to micro- and nanoscale particles in optical traps has a wide range of applications. While full control of both force and torque in three dimensions has been realized using top-down fabrication of
Seungkyu Ha et al.
ACS photonics, 6(5), 1255-1265 (2019-05-24)
Optical trapping of (sub)micron-sized particles is broadly employed in nanoscience and engineering. The materials commonly employed for these particles, however, have physical properties that limit the transfer of linear or angular momentum (or both). This reduces the magnitude of forces
Marcella Brescia et al.
International journal of molecular sciences, 21(19) (2020-10-01)
Duchenne muscular dystrophy (DMD) is the most frequent and severe form of muscular dystrophy. The disease presents with progressive body-wide muscle deterioration and, with recent advances in respiratory care, cardiac involvement is an important cause of morbidity and mortality. DMD
Global Trade Item Number
SKUGTIN
18405-100G04061832327556
18405-250G04061832327563