Fortfahren mit
17971
Arsentrioxid
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonym(e):
Arsen(III)-oxid, Arsenigsäure-anhydrid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 76,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
As2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.84
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38080102
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
EC Number:
215-481-4
MDL number:
€ 76,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Segment
assay
>99.5%
quality
certified by BAM
technique(s)
titration: suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Arsenic(III) oxide is a volumetric standard produced under rigorous conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are carried out using volumetric redox titration as the primary analysis method.
Search & download your certificate here.
Application
The reference material is to be used as a reductometric standard for titer determinations in redox titrations.
Features and Benefits
  • Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST standard reference material
  • Offers accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analysis Note
Genauer Gehalt, Verfalldatum und detaillierte Angaben zur Zertifizierung können den jeder Packung beiliegenden Zertifikat und Zertifizierungsbericht entnommen werden. Gehalt und Verfalldatum auch auf dem Etikett.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
311383A1010202673
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
>99.5%
assay
99.95-100.05%
assay
≥99.0%
assay
99.995% trace metals basis
grade
reference material
grade
ACS reagent (primary standard)
grade
-
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Arsentrioxid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
1327-53-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)