Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 120,00 |
Über diesen Artikel
sterility
sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
environmental
food and beverages
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
suitability
Campylobacter spp.
General description
Other Notes
Natriumpyruvat 50 mg; Vancomycin 10 mg; Cefoperazon 16 mg; Cycloheximid 50 mg
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
66-81-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.