Fortfahren mit
17173
Rappaport-Vassiliadis-Bouillon, modifiziert
NutriSelect® Plus, according to ISO 6579, powder, selective for Salmonella spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonym(e):
Magnesiumchlorid-Malachitgrün-Bouillon, Modifizierte Rappaport-Vassiliadis-Bouillon, RV Bouillon, Salmonella-Anreicherungs-Bouillon nach Rappaport und Vassiliadis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
according to ISO 19250:2010, according to ISO 6579
Form:
powder
Suitability:
selective for Salmonella spp.
Application(s):
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
according to ISO 19250:2010, according to ISO 6579
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
5.2±0.2 (25 °C)
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
suitability
selective for Salmonella spp.
Application
Verwendung als selektives Anreicherungsmedium für die Isolierung von Salmonella-Spezies aus Nahrungsmitteln und Umweltproben.
Preparation Note
Suspend 30.0 g in 1 litre distilled water. Heat gently if necessary to dissolve the medium completely. Dispense as desired into tubes and sterilize by autoclaving at 115°C for 15 minutes.
Other Notes
Sojabohnenmehl Papin-hydrolysiert 5 g/1110 mL;
Natriumchlorid 8 g/1110 mL;
Kaliumdihydrogenphosphat 1.6 g/1110 mL;
Magnesiumchlorid wasserfrei 18.7 g/L (entspricht 40 g/1110 mL Magnesiumchlorid Hexahydrat);
Malachitgrün 0.04 g/1110 mL
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
695275975189916
application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
sample preparation, microbiology
application(s)
environmental
food and beverages
sample preparation, microbiology
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
sample preparation
water monitoring, microbiology
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
agency
according to ISO 19250:2010, according to ISO 6579
agency
according to ISO 6888-3:2003
agency
-
agency
according to GB 4789.40-2016
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
5.2±0.2 (25 °C)
final pH
6.9±0.2 (25 °C)
final pH
7.4±0.2 (25 °C)
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. How to validate RV broth recovery and efficiency if autoclaved at 121
    1 answer
    1. The Rappaport Vassiliadis Broth with catalog no. 17173 has been validated for growth when autoclaved at 115 °C and not 121 °C for 15 minutes. We cannot confirm if the medium will perform as stated in the specification sheet available on our website if a different autoclaving temperature is applied as the medium is heat-sensitive.
      Should you wish to perform a validation of the performance of the medium after autoclaving it at 121°C, I would recommend performing growth promotion tests as listed in the datasheet to check for growth of the different strains listed therein.