Fortfahren mit
16682
(R)-Pantothensäure Natriumsalz
≥95% (GC)
Synonym(e):
(2R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbuttersäure Mononatriumsalz, (R)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbuttersäure Natriumsalz, Natrium-(R)-pantoat, Natrium-D-pantoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NaO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.14
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
6119584
Assay:
≥95% (GC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (GC)
optical activity
[α]/D 8.0±1.0°, c = 1 in H2O
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)C(CO)(C)C
InChI
1S/C6H12O4.Na/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;+1/p-1/t4-;/m0./s1
InChI key
XTIMSSMEPPKSQD-WCCKRBBISA-M
Biochem/physiol Actions
(R)-Pantoic acid is an intermediate in the phosphopantothenate biosynthesis pathway for the de novo synthesis of R-pantothenate (vitamin B5) from valine in plants and microorganisms.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61786674117PHR2657
assay
≥95% (GC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥95% (Chiral Purity), ≥98% (CP)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
optical activity
[α]/D 8.0±1.0°, c = 1 in H2O
optical activity
[α]/D 18.5±3.0°, c = 1 in water
optical activity
-
optical activity
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
16682-50MG04061832393704
16682-10MG04061832393681
16682-250MG04061832393698