Fortfahren mit
16166
SODOSIL RM 01
alkaline cleaner
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UBA Number:
08050024
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
pH
12-14 (20 °C, direct)
density
1.12-1.18 g/mL at 20 °C
Application
SODOSIL wird als Detergens beim Spülen von mit Epoxid beschichteten Oberflächen eingesetzt[1].
Preparation Note
Die besten Resultate für normale Verunreinigungen wird mit = 2-20% erreicht. Die Reinigungszeit = 2-24 Stunden hängt ab vom Ausmass der Verunreinigung und von der Badtemperatur. Sowohl der Einsatz von Ultraschallwellen als auch eine Erhöhung der Temperatur führt zu einer wesentlichen Beschleunigung des Reinigungsprozesses. Die Waschlösung kann mit Leitungswasser hergestellt werden. Der Gebrauch von entmineralisiertem Wasser führt zu einer Verbesserung im Gebrauchs des Bades.
Legal Information
SODOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Chemie GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O7006-1AMPSML1446SML1064
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
density
1.12-1.18 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
pH
12-14 (20 °C, direct)
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G Aspenes et al.
Journal of colloid and interface science, 343(2), 529-536 (2009-12-29)
The mechanisms by which hydrates deposit in a petroleum production line are related to pipeline surface properties, fluid composition and properties, and water cut. In this work, adhesion forces between cyclopentane hydrates and solid surfaces were investigated as a function
Global Trade Item Number
SKUGTIN
16166-5L04061836691219
16166-30KG04061836682699