Fortfahren mit
15716
Bortrifluoridmethanol
~10% (~1.3 M), derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BF3 · MeOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.85
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.05
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-766-4
Beilstein/REAXYS Number:
3611499
MDL number:
Concentration:
~10% (~1.3 M)
Form:
liquid
Grade:
derivatization grade (GC derivatization)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
product line
LiChropur
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Esterifications
concentration
~10% (~1.3 M)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.86 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
InChI key
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
General description
Bortrifluorid (BF3) ist eine Lewis-Säure und ein sehr nützliches Reagenz für die Bildung von Estern aus Säuren. Bortrifluorid ist im Handel als 14%ige-Lösung in Methanol für die Erzeugung von Esterderivaten erhältlich. Seine in einem Wasserbad durchgeführten katalysierten Reaktionen laufen sehr schnell ab und können in wenigen Minuten zu Ende gebracht werden. Die mit Bortrifluorid katalysierte Umesterung von Pflanzenölen ist eine der beliebtesten Methoden. Zur Umesterung von Pflanzenölen wird BF3 in Methanol verwendet (15–20 % w/v).
Application
Weitere Informationen entnehmen Sie den Produktinformationen.
Für die Derivatisierung von Hydroxyfettsäuren geeignet.
Die Bortrifluorid-Methanollösung eignet sich zur Katalyse einer für die Synthese von Bishydroperoxiden und ihren Derivaten angewandten Methode auf der Basis einer Reaktion von Ketalen mit einer Wasserstoffperoxidlösung in wasserfreiem Ether. Sie kann auch zur schnellen Herstellung von Fettsäureestern für die Gaschromatographie-Analyse verwendet werden, weil sie Fettsäuren in ca. 2 Minuten zu ihren jeweiligen Methylestern konvertiert.
Other Notes
Reagent for esterifying fatty acid for gas chromatographic analysis.
Reagent for methyl ester, O-acetyl.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61626134821B1252
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
grade
-
grade
-
concentration
~10% (~1.3 M)
concentration
12.5-15.5% boron trifluoride
concentration
49-53% ( by NaOH, titration), 50% w/w in methanol
concentration
12-16% (titration by NaOH), 14% in methanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.86 g/mL at 20 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C
density
1.203 g/mL at 25 °C
density
0.859 g/mL at 25 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bortrifluoridmethanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system, Kidney
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf