Fortfahren mit
15614
Hexamethylentetramin
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, 99-100.5% (calc. to the dried substance)
Synonym(e):
1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.13,7]decan, Hexamin, Methenamin, Urotropin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.19
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-905-8
Beilstein/REAXYS Number:
2018
MDL number:
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
assay
99-100.5% (calc. to the dried substance)
form
solid
autoignition temp.
770 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., BP
impurities
acidic and alkalic reac. substances, complies, residual solvents, in accordance, ≤0.002% heavy metals (as Pb), ≤0.005% free formaldehyde
loss
≤2% loss on drying
mp
280 °C (subl.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
suitability
complies for appearance of solution
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C1N2CN3CN1CN(C2)C3
InChI
1S/C6H12N4/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9/h1-6H2
InChI key
VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexamethylentetramin
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
482.0 °F - closed cup
flash_point_c
250 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
100-97-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)