Fortfahren mit
14340
(+)-Bicucullin
≥97.0% (TLC), GABAA receptor antagonist, powder
Synonym(e):
Bucucullin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 231,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 335,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
207-619-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
98786
Assay:
≥97.0% (TLC)
Form:
powder
€ 75,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
(+)-Bicucullin, ≥97.0% (TLC)
Quality Segment
assay
≥97.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
mp
193-197 °C
SMILES string
[H][C@]1(OC(=O)c2c3OCOc3ccc12)[C@@]4([H])N(C)CCc5cc6OCOc6cc45
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
General description
Bicuculline is a convulsant alkaloid. It was originally isolated from the plant Dicentra cucullaria.
Application
Bicuculline has been used:
  • as a compound to compare pharmacodynamics and network activity profiles of conolidine/cannabidiol
  • to study the effects of chronic caffeine administration on the function of GABAA receptor
  • to isolate N-methyl-D-aspartate receptor (NMDAR)-specific evoked and miniature excitatory postsynaptic currents (eEPSCs and mEPSCs) in neurons of rats
Biochem/physiol Actions
GABAA-Rezeptor-Antagonist
(+)-Bicuculline acts as a competitive inhibitor of GABA liganding binding to the receptor.[1]
Features and Benefits
This compound is featured on the GABAC Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL803715.05875P3510
assay
≥97.0% (TLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98%
form
powder
form
-
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
193-197 °C
mp
-
mp
-
mp
-
Gene Information
rat ... Gabra2(29706)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... PDE4B(5142)
optical activity
[α]20/D +126±6°, c = 1% in chloroform
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (+)-Bicucullin
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
14340-25MG04061838734808
14340-500MG04061838734815
14340-500M04061837383045
14340-100MG04061838734792