Produktname
Acetonitril mit 0.1% Ammoniumacetat, tested for UHPLC-MS
grade
HPLC grade
form
liquid
quality
tested for UHPLC-MS
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0001% non-volatile, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤2.0% water, ≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+))
transmittance
254 nm, ≥90%
cation traces
Ca: ≤0.25 mg/kg, K: ≤0.25 mg/kg, Mg: ≤0.25 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg
UHPLC-gradient
≤2 mAU at 254 nm (peak), ≤30 mAU at 254 nm (drift)
suitability
passes test for UHPLC-MS
format
mixture
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Application
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade HPLC grade | grade - | grade biotech. grade | grade ACS reagent |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| cation traces Ca: ≤0.25 mg/kg, Mg: ≤0.25 mg/kg, K: ≤0.25 mg/kg, Na: ≤1 mg/kg | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| impurities ≤0.0001% non-volatile, ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 365 nm, ≤20 ppb UHPLC-MS (q-TOF) (Reserpin, ESI(+)), ≤0.5 ppb fluorescence (quinine) at 254 nm, ≤2.0% water | impurities - | impurities ≤0.5 ppb as quinine (fluorimetric, 254nm), ≤0.6 μeq/g Titr. base, ≤8 μeq/g Titr. acid, <0.001% water | impurities ≤0.3% water, ≤0.6 μeq/g Titr. base, ≤8 μeq/g Titr. acid |
| transmittance 254 nm, ≥90% | transmittance - | transmittance - | transmittance - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F
flash_point_c
2.0 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-05-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?