Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,40 |
Über diesen Artikel
Produktname
Natriumferrocyanid Decahydrat, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
solid
reaction suitability
core: iron, reagent type: catalyst
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.20%, sulfate (SO42-): ≤0.20%
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N#C[Fe-4](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.4Na.10H2O/c6*1-2;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;10*1H2/q;;;;;;-4;4*+1;;;;;;;;;;
InChI key
KJSGVRTUMXJODL-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: iron, reagent type: catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| assay ≥98.0% | assay ≥99% | assay 99% | assay ≥99.0% (cerimetric) |
| form solid | form crystals or chunks | form powder or chunks | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.20%, sulfate (SO42-): ≤0.20% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?