Fortfahren mit
12674
IQ/OQ/PQ-Kit für Ionenchromatographie
certified reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 368,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
€ 368,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
General description
IQ/OQ/PQ-Kit für die Qualifizierung von Ionenchromatographie-Systemen. Geeignet für die Überprüfung von Linearität, Repetierbarkeit und Verschleppung. Enthält sechs zertifizierte Bromid Standardlösungen (5, 10, 20, 50, 100 und 1000 mg/kg; je 100 mL). Die genauen Gehalte, Rückverfolgbarkeit und Unsicherheit sind im detaillierten Zertifikat ausgewiesen. Die Standards wurden unter den Akkreditierungsnormen ISO/IEC 17025 und ISO Guide 34 produziert.
Bestandteil des "IQ/OQ Kit for IC" von Metrohm AG, Produktnummer 6.5333.000
Application
This kit enables an efficient and reliable qualification of Ion Chromatography instruments. Find a detailed description of its application in this "Tips & Tricks for IC" article.
Features and Benefits
  • Produced under ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accreditation
  • Traceable to SI unit of mole through internationally accepted institutions such as NIST or BAM
  • Accompanied by a comprehensive Certificate of Analysis (CoA) (up to four pages) with data on stability, density, homogeneity, the accuracy of concentration, uncertainty, and traceability
  • Gravimetrically prepared using high-quality qNMR-characterized starting materials and qualified precision balances to ensure minimal uncertainty
  • Rigorously tested through real-time stability studies to ensure accuracy and shelf life
  • Available in an HDPE bottle, sealed in an aluminum bag
Other Notes
Visit the IC Portal to learn more
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
784764314741271
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Explore key tests in ion chromatography qualification using a pre-packaged IQ/OQ/PQ kit with six certified bromide standards for IC performance checks.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Y3125-100G04061832094359
Y000237604065269095613
Y3125-10G04061837588037
Y000065604061833796078
Y3125-25G04061832094373
Y3125-5G04061837588051
1724000-200MG04061833834954
504777000104055977244137
PHR3265-500MG04065267005676
Y3125-1G04061837588044
49768-50MG04061834111931
12674-1KT04061838724359