Fortfahren mit
11630
2,2′-Azobis(2-Methylpropionitril)
purum, ≥98.0% (GC)
Synonym(e):
α,α′-Azo-isobutyronitril, AIBN, Azo-bis-(isobutylonitril), Freie-Radikale-Initiator
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2C(CN)N=NC(CH3)2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.21
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-132-3
Beilstein/REAXYS Number:
1708400
MDL number:
€ 33,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
impurities
≤2% water
ign. residue
≤0.1%
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChI key
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
General description
Radikalstarter
Application
  • Polymerchemie: Analyse der Polymersynthese mit AIBN unter verschiedenen Bedingungen mit Schwerpunkt auf thermischen Initiierungseigenschaften (Suriyanarayanan & Nichols, 2019).
  • Einfluss von Cyclodextrin auf das UCST- und LCST-Verhalten von Poly-(2-methylacramido-caprolactam)-co-(N,N-dimethylacrylamid): Untersucht die Rolle von AIBN bei Copolymerisationsprozessen, die sich auf Polymereigenschaften auswirken, die für materialwissenschaftliche Anwendungen relevant sind (Burkhart & Ritter, 2014).
  • Herstellung und Charakterisierung von Polyanilin-Mikrokapseln, die mit dem Initiator 2,2′-Azobis-(2-methylpropionitril) beladen wurden und seine kontrollierte Freisetzung: Demonstriert innovative Anwendungen von AIBN in Mikroverkapselungsverfahren, die auf eine verbesserte Leistung in der Klebstoffindustrie abzielen (Zhang et al., 2022).
Preparation Note
Warnung: Diese Produkte unterliegen dem Sprengstoffgesetz und müssen gekühlt transportiert werden. Es fallen zusätzliche Transportkosten an.
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4410907148878.01595
assay
≥98.0% (GC)
assay
98%
assay
-
assay
-
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
liquid
form
-
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
impurities
≤2% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
122.0 °F
flash_point_c
50 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Photoinitiators convert light energy into chemical energy for initiating species formation in formulations, essential for various applications.
Discover hydrogels, biocompatible materials for drug delivery, tissue engineering, wound care, and 3D bioprinting in innovative biomedical applications
Idil Ipek Yilmaz et al.
Macromolecular rapid communications, 33(9), 856-862 (2012-04-21)
Polymers containing maleimide groups on their side chains have been synthesized by utilization of a novel styrenic monomer containing a masked-maleimide unit. AIBN initiated free radical polymerization and reverse addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization was utilized for synthesis of copolymers
Mathieu Le Noir et al.
Journal of separation science, 32(9), 1471-1479 (2009-04-29)
Highly efficient removal of endocrine-disrupting compounds (EDCs) such as 17beta-estradiol (E2), 4-nonylphenol (NP) and atrazine from water was achieved using a novel macroporous adsorption medium. The medium consisted of a macroporous poly(vinyl alcohol) (PVA) cryogel with molecularly imprinted polymer (MIP)
K Shivaji Sharma et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 24(23), 13581-13590 (2008-11-05)
A novel class of nonionic amphipols (NAPols) designed to handle membrane proteins in aqueous solutions has been synthesized, and its solution properties have been examined. These were synthesized through free radical cotelomerization of glucose-based hydrophilic and amphiphilic monomers derived from
Global Trade Item Number
SKUGTIN
245070-25G04061833002285
245070-5G04061833002292
11630-500G04061838704252
11630-100G04061832977218
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf