Fortfahren mit
108170
Nitromethan
reagent grade, 96%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH3NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.04
EC Number:
200-876-6
UNSPSC Code:
12352102
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1698205
MDL number:
Assay:
96%
Grade:
reagent grade
Bp:
101.2 °C (lit.)
Vapor pressure:
2.7 mmHg
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
2.7 mmHg
assay
96%
form
liquid
autoignition temp.
784 °F
expl. lim.
7.3 %, 33 °F
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
101.2 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C[N+]([O-])=O
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
InChI key
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nitromethan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The catalytic chemistry of nitromethane over Co-ZSM5 and other catalysts in connection with the methane-NOxSCR reaction.
Cowan AD, et al.
J. Catal., 176(2), 329-343 (1998)
Metal ion encapsulation: cobalt cages derived from polyamines, formaldehyde, and nitromethane.
Geue RJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 106(19), 5478-5488 (1984)
Benedek Vakulya et al.
Organic letters, 7(10), 1967-1969 (2005-05-07)
Cinchona alkaloid-derived chiral bifunctional thiourea organocatalysts were synthesized and applied in the Michael addition between nitromethane and chalcones with high ee and chemical yields.