Fortfahren mit
09985
Ammoniumtartrat dibasisch
BioUltra, ≥98% (T)
Synonym(e):
L-(+)-Weinsäure Diammoniumsalz, Diammoniumtartrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)2C4H4O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.15
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021923
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
221-618-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6120352
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥98% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.05% (as SO4)
pH
6.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.052, λ: 280 nm Amax: 0.039
SMILES string
N.N.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.2H3N/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);2*1H3/t1-,2-;;/m1../s1
InChI key
NGPGDYLVALNKEG-OLXYHTOASA-N
Application
Ammonium tartrate dibasic can be used to study biochemicals and reagents, biological buffers, chelators, protein structural analysis, proteomics and X-ray crystallography. Ammonium tartrate dibasic has been used in a study to research the crystal optimization and preliminary diffraction data analysis of the Smad1 MH1 domain bound to a palindromic SBE DNA element.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
0983325102
assay
≥98% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥98%
product line
BioUltra
product line
BioXtra
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
-
pH
6.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
4.0-5.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
4.5-5.5 (20 °C, 5%)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumtartrat dibasisch
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
303240-1G04061837881107
09985-250G04061838658531
09985-50G04061838658562
09985-1KG04061826714324