Fortfahren mit
09804
Boc-β-(2-furyl)-D-Ala-OH (Dicyclohexylammonium)-salz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(R)-2-(Boc-amino)-3-(2-furyl)-propionsäure (Dicyclohexylammonium)-salz, Boc-3-(2-furyl)-D-alanin (Dicyclohexylammonium)-salz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H17NO5 · C12H23N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
436.58
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
beige
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc3ccco3)C(O)=O
InChI
1S/C12H17NO5.C12H23N/c1-12(2,3)18-11(16)13-9(10(14)15)7-8-5-4-6-17-8;1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h4-6,9H,7H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15);11-13H,1-10H2/t9-;/m1./s1
InChI key
QYEOQPFAYJEDFE-SBSPUUFOSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
233552-25G04061832853017
09804-250MG04061832462868