Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 373,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98.0%
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m0/s1
InChI key
SYOBJKCXNRQOGA-NDEPHWFRSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc | functional group Fmoc |
| assay ≥98.0% | assay ≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form - | form - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 235199-500MG | 04061838784964 |
| 235199-1G | 04061826661826 |
| 8510710001 | 04027269083601 |
| 8510710005 | 04027269083618 |
| 09774-1G | 04061826100394 |