Fortfahren mit
08748
Triethylsulfonium-bis-(trifluormethylsulfonyl)-imid
for electrochemistry, ≥95.0% (qNMR)
Synonym(e):
[SEt3] NTf2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 396,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H15F6NO4S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
399.39
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
€ 396,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥95.0% (qNMR)
form
liquid
impurities
≤200 ppm water
conductivity
~6.0 mS/cm
mp
-35.5 °C
anion traces
bromide (Br-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
functional group
fluoro, thioether
SMILES string
CC[S+](CC)CC.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H15S.C2F6NO4S2/c1-4-7(5-2)6-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
BLODSRKENWXTLO-UHFFFAOYSA-N
General description
Symmetric and aliphatic trialkylsulfonium cations form room temperature molten salts with bis(trifluoromethylsulfonyl)imide.
Application
Triethylsulfonium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide is a room-temperature ionic liquid (RTIL ) that can be used:
  • As an electrolyte in electrochemical double-layer supercapacitors.
  • As a model ionic liquid used in the studies of structure effect of ions on electrochemical windows (EWs).
  • As a component of the gel polymer electrolyte, which is used in the construction of symmetrical electrical-double layer capacitors.
  • As an electrolyte in the in-plane supercapacitor devices.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00797727989
impurities
≤200 ppm water
impurities
≤300 ppm water
impurities
≤1.0% water
anion traces
bromide (Br-): ≤10 mg/kg, fluoride (F-): ≤10 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
anion traces
bromide (Br-): ≤20 mg/kg, chloride (Cl-): ≤20 mg/kg, fluoride (F-): ≤20 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
anion traces
-
mp
-35.5 °C
mp
-
mp
-
assay
≥95.0% (qNMR)
assay
≥99% (NMR)
assay
99%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
Activated graphene oxide/reduced graphene oxide electrodes and low viscous sulfonium cation based ionic liquid incorporated flexible gel polymer electrolyte for high rate supercapacitors
Suleman M, et al.
Journal of alloys and compounds, 695(1), 3376-3392 (2017)
Matsumoto, H., et al.
Chemistry Letters (Jpn), 29, 1430-1430 (2000)
Nanocomposites of graphene nanosheets/multiwalled carbon nanotubes as electrodes for in-plane supercapacitors
Trigueiro JPC, et al.
Electrochimica Acta, 187(1), 312-322 (2016)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D134406-100G-A04065274331119
D134406-5G04061835282173
D134406-25G04061835282166
D134406-1G04061835282159
08748-5G-F04061833458587
08748-50G-F04061838652836