Fortfahren mit
07955
2-(Phenylthio)-anilin
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
2-Amino-diphenylsulfid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 132,00
€ 99,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
413-030-8
Beilstein/REAXYS Number:
2363643
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
€ 99,00
Listenpreis€ 132,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
color
gray-brown
functional group
thioether
SMILES string
Nc1ccccc1Sc2ccccc2
InChI
1S/C12H11NS/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,13H2
InChI key
DGBISJKLNVVJGD-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.41566225045166766
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
color
gray-brown
color
-
color
-
color
-
functional group
thioether
functional group
-
functional group
sulfone
functional group
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
07955-100G04061838648518