Fortfahren mit
06756
(1R,2S)-cis-2-Aminocyclopentanol -hydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Quality Level
assay
≥98.0% (TLC)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI key
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Q2125-500ML04061838190444
Q2125-1L04061838190437
22550-250ML-F04061838779496
22550-1L-F04061838252579
805805010004022536387581
805805025004022536387598
06756-1G-F04061834411017
06756-5G-F04061832718620