Fortfahren mit
06667
3-(2-Aminoethylamino)-propyl-dimethoxymethylsilan
≥95.0%
Synonym(e):
3-(2-Aminoethylamino)-propyl-methyldimethoxysilan, N-[3-(Dimethoxymethylsilyl)-propyl]-ethylendiamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H22N2O2Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-336-6
Beilstein/REAXYS Number:
2074259
MDL number:
Assay:
≥95.0%
Form:
liquid
€ 81,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.450
density
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CO[Si](C)(CCCNCCN)OC
InChI
1S/C8H22N2O2Si/c1-11-13(3,12-2)8-4-6-10-7-5-9/h10H,4-9H2,1-3H3
InChI key
MQWFLKHKWJMCEN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Silane used for the derivatization of silica with aminoethyl-propylsilyl, AEAPS, groups
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
371890413348104884
assay
≥95.0%
assay
97%
assay
-
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.450
refractive index
n20/D 1.426 (lit.)
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
functional group
amine
functional group
-
functional group
amine
functional group
amine
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
194.0 °F - closed cup
flash_point_c
90 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)