Fortfahren mit
06030
2-Propen-1-thiol
technical, ~60% (GC)
Synonym(e):
Allylmercaptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 426,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.14
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-792-7
Beilstein/REAXYS Number:
1697523
MDL number:
Form:
liquid
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
technical
Quality Segment
form
liquid
concentration
~60% (GC)
refractive index
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
storage temp.
−20°C
SMILES string
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
InChI key
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W203501
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
form
liquid
form
-
bp
67-68 °C (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.4765 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4765 (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
4.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15.56 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)