Fortfahren mit
06023
Allylmalonsäure
≥98.0% (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 253,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=CHCH2CH(COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-958-8
Beilstein/REAXYS Number:
1766382
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
powder
€ 253,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
powder
mp
102-105 °C
functional group
allyl, carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h2,4H,1,3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZDZVKPXKLLLOOA-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
JKA12018P1537807761
assay
≥98.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
102-105 °C
mp
-
mp
-
mp
39 °C
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
functional group
allyl, carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
W Zou et al.
Glycoconjugate journal, 16(9), 507-515 (2000-05-18)
A biantennary GM3-saccharide (sialyllactoside) derivative (4) was constructed using allylmalonic acid as a bivalent linker, both carboxylic acids of which were condensed with 3-aminopropyl lactoside (2) prior to enzymatic sialylation with a fusion enzyme. While ozonolysis of its allyl group
Global Trade Item Number
SKUGTIN
126268-5G04061832912851
06023-10G04061831828092