Fortfahren mit
05567
N-Acetyl-d3-glufosinat
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2-(Acetyl-3-amino)-4-(hydroxymethylphosphinyl)-butansäure, Glufosinat-N-acetyl-d3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7D3H11NO5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.18
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
≥95.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤1.0% water
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-5(9)8-6(7(10)11)3-4-14(2,12)13/h6H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)/i1D3
InChI key
VZVQOWUYAAWBCP-FIBGUPNXSA-N
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
61570663325952437
format
neat
format
-
format
-
format
neat
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
99% (CP)
assay
-
assay
≥97.0% (TLC)
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
clinical testing
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
05567-5MG04061838641502