Fortfahren mit
05512
(S)-(−)-1-Phenylethanol
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Synonym(e):
(−)-Methyl-phenyl-carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzylalkohol, (S)-(−)-sec-Phenylethylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.16
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2039797
Assay:
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]/D −45±2°, c = 5% in methanol
optical purity
enantiomeric ratio: ≥97:3 (GC)
refractive index
n20/D 1.527
bp
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
mp
9-11 °C (lit.)
density
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
General description
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via enantioselective bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.
Application
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be used as:
  • A starting material to prepare (1S,3R,4S)-1-methyl-3,4-diphenyl-3,4-dihydro-1H-isochromene-3,4-diol (a cyclic hemiacetal) by reacting with benzil via dilithiation reaction.
  • A chiral solvent in the symmetric synthesis of substituted spiroundecenetriones via amino acid-catalyzed domino Knoevenagel/Diels-Alder reactions.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(−)-1-Phenylethanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Chiral Alcohols
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus
Salvi, NA and Chattopadhyay S
Tetrahedron Asymmetry, 27(4-5), 188-192 (2016)
Organocatalytic Asymmetric Domino Knoevenagel/Diels-Alder Reactions: A Bioorganic Approach to the Diastereospecific and Enantioselective Construction of Highly Substituted Spiro [5, 5] undecane-1, 5, 9-triones
Ramachary DB, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 42(35), 4233-4237 (2003)
Synthesis of (1S, 3R, 4S)-1-methyl-3, 4-diphenyl-3, 4-dihydro-1H-isochromene-3, 4-diol
Shishkina IN, et al.
Mendeleev Communications, 6(23), 350-351 (2013)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
220051-25G04061838776211
220051-5G04061838776228
220051-100G04061838776204
05512-5G-F04061838637666
05512-25G-F04061837638671