Fortfahren mit
05400
Ala-Trp
≥99.0% (TLC)
Synonym(e):
L-Alanyl-L-tryptophan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.30
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-392-2
Beilstein/REAXYS Number:
4910138
MDL number:
Quality Level
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +15.5±0.5°, c = 2.7% in H2O
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
technique(s)
HPLC: suitable
color
colorless to white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C14H17N3O3/c1-8(15)13(18)17-12(14(19)20)6-9-7-16-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7-8,12,16H,6,15H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t8-,12-/m0/s1
InChI key
WUGMRIBZSVSJNP-UFBFGSQYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W310301-5KG-K04061837807183
W310311-500G-K04061833905555
W310311-100G-K04061834397229
918660-4L04065265245814
40951-1ML04061831989311
933856-1L04065270038401
W310301-1KG-K04061837807176
V403-100G04061837480973
W310301-10KG-K04061837807169
W310311-SAMPLE-K04061834355991
W310311-1KG-K04061833905548
W310301-SAMPLE-K04061837520556
918660-2.5L04065265245807
V403-500G04061837480980
933856-100ML04065270038395
918660-1L04065265245791