Fortfahren mit
05290
Sterilitätsindikator (Strahlensterilisation)
suitable for microbiology
Synonym(e):
Sporenstreifen (für Strahlungs-Sterilisierung)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 strips
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171621
Application(s):
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary, microbiology
Storage temp.:
2-8°C
€ 40,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary, microbiology
storage temp.
2-8°C
General description
Sterility Indicator (Radiation Sterilization) consists of Bacillus pumilus (ATCC 27142) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. The number of spores present per strip: 1 million. Bacillus pumilus is a radiation resistance species. The spores are highly resistant and are used to monitor the efficiency of radiation sterilization. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
Packaging
Packung mit 25 Teststäbchen
Dimension Umverpackung (2 Streifen): 46x70 mm
Dimension Teststreifen: 33x7 mm
Other Notes
Bacillus pumilus (ATCC 27142) Sporen, imprägniert auf Papierstreifen (1 Mio.Sporen/Streifen)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
74041BR61750Z363561
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
application(s)
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)