Fortfahren mit
04542
(S)-Boc-3,4-dimethoxy-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(Boc-amino)-3-(3,4-methoxyphenyl)-propionsäure, Boc-3,4-dimethoxy-D-β-phenylalanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
142-146 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
COc1ccc(cc1OC)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C16H23NO6/c1-16(2,3)23-15(20)17-11(9-14(18)19)10-6-7-12(21-4)13(8-10)22-5/h6-8,11H,9H2,1-5H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
NOEVPXYRCVCOIV-NSHDSACASA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
06939
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
mp
142-146 °C
mp
158-160 °C
color
white
color
white
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04542-500MG-F04061832462769