Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 255,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H17BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.05
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥99.0% (HPLC/T)
impurities
≤0.3% water, ≤50 mg/kg halogens (as chloride)
mp
37 °C
density
1.198 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1C
InChI
1S/C9H17N2.BF4/c1-4-5-6-11-8-7-10(3)9(11)2;2-1(3,4)5/h7-8H,4-6H2,1-3H3;/q+1;-1
InChI key
VCAIYEJBOWHUGP-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate can be used as a component of graphene nanoribbon and cobalt phthalocyanine based nanocomposites modified electrode, which is applicable in the determination of pesticide fenobucarb in vegetables.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-2,3-dimethyl-imidazolium-tetrafluoroborat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.
A highly sensitive fenobucarb electrochemical sensor based on graphene nanoribbons-ionic liquid-cobalt phthalocyanine composites modified on screen-printed carbon electrode coupled with a flow injection analysis
Kunpatee K, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 855, 113630-113630 (2019)