Fortfahren mit
04365
1-Ethyl-3-methylimidazoliumtetrafluorborat
≥97.0% (HPLC/T)
Synonym(e):
EMIMBF4
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 350,00
€ 262,50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11BF4N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.97
MDL number:
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
≥97.0% (HPLC/T)
Bp:
>350 °C (lit.)
€ 106,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC/T)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.41, n20/D 1.413 (lit.)
bp
>350 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
density
1.294 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.BF4/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1(3,4)5/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is a room temperature ionic liquid (RTIL).
Application
The enzymatic resolution of homophenylalanine ester to form enantiomeric homophenylalanine can be performed using 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate as a reaction medium.
Other Notes
Air- and water-stable liquid electrolyte (m.p. 15°C)
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)