Fortfahren mit
04229
Mettler-Toledo Calibration substance ME 30130610, Natrium-methansulfonat
traceable to primary standards (LGC)
Synonym(e):
Natriummethansulfonat, Methansulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3SO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.09
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-203-2
Beilstein/REAXYS Number:
3915209
MDL number:
€ 50,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
SMILES string
[Na+].CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/CH4O3S.Na/c1-5(2,3)4;/h1H3,(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
KKVTYAVXTDIPAP-UHFFFAOYSA-M
General description
Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610, sodium methanesulfonate is an analytical standard, suitable for the regular calibration of Mettler-Toledo melting point instrument. The melting point valueequals a mean of 6 to 12 measurements with aMettler-Toledo MP90 Excellence instrument that is calibrated withprimary standards. The melting point is validated by Capillary method according to European Pharmacopeia (2.2.14.)
Application
Sodium methanesulfonate Mettler-Toledo calibration substance ME 30130610 is used to calibrate Mettler-Toledo melting point instruments.
Features and Benefits
  • Melting point calibration standard traceable to a primary standard (LGC)
  • Melting point measured in both thermodynamic and pharmacopeia modes for physically correct and heating rate dependent melting point analyses, respectively
  • Provided with certificates of analysis and safety data sheet
  • A product of analytical standard grade to help meet the QC/QA requirements of melting point determination
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
158094914342123
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04229-5G04061834390046