Fortfahren mit
04004
Phosphor, rot
≥97.0%
Synonym(e):
P
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,30
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 170,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
30.97
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141909
EC Number:
231-768-7
MDL number:
€ 58,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
0.02 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 21 °C), 1 mmHg ( 76.6 °C)
assay
≥97.0%
autoignition temp.
500 °F
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
resistivity
10 μΩ-cm, 20°C
mp
416 °C (subl.) (lit.)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤2000 mg/kg
storage temp.
room temp
SMILES string
[P]
InChI
1S/P
InChI key
OAICVXFJPJFONN-UHFFFAOYSA-N
General description
Red phosphorus is the most common allotrope of phosphorus due to its relative stability compared to white phosphorus. It has a variety of uses including, but not limited to, use as a catalyst, battery anode, flame retardant, and igniter.
Application
Red phosphorus can be used as a:
  • Photocatalyst for the formation of H2 from water.
  • Catalyst in the synthesis of tris(2-pyridyl)phosphine by reacting with 2-bromopyridine in the presence of a base.
  • Flame retardant along with aluminum oxide in recycled poly(ethylene terephthalate).
  • Anode material in combination with carbon composites for sodium-ion batteries.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
3432428.07270808970
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
assay
≥97.0%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
assay
99.995%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
cation traces
Fe: ≤2000 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.2 g/cm3
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphor, rot
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 2
Lagerklasse
4.1B - Flammable solid hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An amorphous red phosphorus/carbon composite as a promising anode material for sodium ion batteries
Kim Y, et al.
Advanced Materials, 25(22), 3045-3049 (2013)
Expedient one-pot organometallics-free synthesis of tris (2-pyridyl) phosphine from 2-bromopyridine and elemental phosphorus
Trofimov BA, et al.
Tetrahedron Letters, 53(19), 2424-2427 (2012)
New Evidence Concerning the Structure of Amorphous Red Phosphorus
Hartl H
Angewandte Chemie (International Edition in English), 34(23-24), 2637-2638 (1996)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
04004-250G04061833544259
04004-500G04061838628671
04004-1KG04061838628664
Questions
  1. What is the size of the phosphorus powder
    1 answer
    1. The particle size of the powder is not determined.