Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H70F2Sn2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
742.33
NACRES:
NB.61
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
26111700
MDL number:
description
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
SMILES string
CCCCCCCC[Sn](F)(CCCCCCCC)C[Sn](F)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/4C8H17.CH2.2FH.2Sn/c4*1-3-5-7-8-6-4-2;;;;;/h4*1,3-8H2,2H3;1H2;2*1H;;/q;;;;;;;2*+1/p-2
InChI key
KNHZPNMTFJBTPD-UHFFFAOYSA-L
General description
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Application
Selected application examples
Other Notes
Selektiver Ionophor für die Bestimmung von Fluorid.
Legal Information
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
N. Chaniotakis, K. Jurkschat et al.
Inorganic Chemistry, 2283-2283 (2004)
K. Perdikaki, K. Jurkschat et al.
Analytica Chimica Acta, 467, 197-197 (2002)
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 262412-10G | 04061832594132 |
| 1650017-25MG | 04061833833742 |
| 262412-1G | 04061826116296 |
| 02536-100MG-F | 04061832808420 |