Fortfahren mit
02288
L-(−)-Maleinsäure
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
(S)-(−)-2-Hydroxy-bernsteinsäure, L-Hydroxybutandisäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,60
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 88,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HO2CCH2CH(OH)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.09
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-601-5
Beilstein/REAXYS Number:
1723541
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 33,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
optical activity
[α]20/D −30±2°, c = 5.5% in pyridine
impurities
≤0.3% water
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
mp
101-103 °C (lit.)
cation traces
Fe: ≤10 mg/kg
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
O[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
BJEPYKJPYRNKOW-REOHCLBHSA-N
Application
L-(−)-Malic acid can be used:
  • As a carboxylate ligand in the preparation of a variety of chiral metal malates and coordination polymers.
  • In the preparation of poly(malic acid), which is a biodegradable, bioabsorbable and water-soluble polymer.
  • As a key ingredient in the total synthesis of (+)-australine, (+)-brasilenyne[1], epothilones B and D.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M6413112577M7397
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
97%
assay
≥95% (titration)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
mp
101-103 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
ign. residue
-
ign. residue
-
ign. residue
-
impurities
≤0.3% water
impurities
≤0.01% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-(−)-Maleinsäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Total syntheses of epothilones B and D.
Mulzer J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 65(22), 7456-7467 (2000)
Synthesis, Structure and Magnetic properties of Chiral and Nonchiral Transition?Metal Malates.
Beghidja A, et al.
Chemistry?A European Journal , 12(29), 7627-7638 (2006)
Improved synthesis with high yield and increased molecular weight of poly (α, β-malic acid) by direct polycondensation.
Kajiyama T, et al.
Biomacromolecules, 5(1), 169-174 (2004)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P7912-250MG04061833273852
91897-10MG04061833974339
P7912-25MG04061834400561
P7912-100MG04061834400554
524488-200MG04055977270990
02288-10G04061838612335
02288-50G04061838612342