Fortfahren mit
0120635
Maximum Recovery Diluent in Beuteln
suitable for microbiology
Synonym(e):
MRD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
4 x 3 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,90
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171610
€ 69,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
sodium chloride, 8.5 g/L , tryptone, 1.0 g/L
pH
7.0±0.2
application(s)
microbiology
General description
This medium can be adjusted and/or supplemented according to the performance criteria required.
Application
Maximum Recovery Diluent (MDR) is a diluent for the preparation of stock suspensions and dilutions. It is a protective and isotonic medium used for maximal recovery of microorganisms from a variety of sources. The low concentration of peptone does not cause multiplication of the organisms within 1-2 hours of dilution of the sample.
MDR, also called Tryptone salt broth, is compliance with ISO standards 6887-1 to 5 for the preparation and dilutions of stock suspensions from most of food products.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.4680907233AXYMCT060LC
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
sample preparation, microbiology
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
pH
7.0±0.2
pH
-
pH
-
pH
-
composition
sodium chloride, 8.5 g/L
composition
NaCl, 8.5 g , Peptone, 1 g
composition
peptic digest of animal tissue, 1.0 g/L , sodium chloride, 8.5 g/L
composition
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)