Fortfahren mit
00410
Ethylacetoacetat
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Acetessigester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH2COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39022303
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
205-516-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
385838
Assay:
≥99.0% (GC)
€ 46,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.48 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 28.5 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
580 °F
expl. lim.
9.5 %
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.419
bp
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤0.1 mg/kg, Bi: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤0.5 mg/kg, Cd: ≤0.05 mg/kg, Co: ≤0.02 mg/kg, Cr: ≤0.02 mg/kg, Cu: ≤0.02 mg/kg, Fe: ≤0.1 mg/kg, K: ≤0.5 mg/kg, Li: ≤0.1 mg/kg, Mg: ≤0.1 mg/kg, Mn: ≤0.02 mg/kg, Mo: ≤0.1 mg/kg, Na: ≤0.5 mg/kg, Ni: ≤0.02 mg/kg, Pb: ≤0.1 mg/kg, Sr: ≤0.1 mg/kg, Zn: ≤0.5 mg/kg
functional group
ester, ketone
SMILES string
CCOC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-UHFFFAOYSA-N
Application
Ethyl acetoacetate can be used as a reactant in the synthesis of:
  • Knoevenagel condensation products by reacting with α-alkylideneacetoacetate and aliphatic, aromatic, heteroaromatic aldehydes.
  • Michael adducts, via Michael addition reaction with chalcones and azachalcones in the presence of a base catalyst.
  • Substituted nicotinic acid derivatives by treating with α, β-unsaturated oximes via Michael addition followed by ring closure reaction.
It can be also utilized as a reactant in the transesterification and asymmetric hydrogenation reactions to produce valuable products.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
688983W241504W241512
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99%
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
300, 400
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 130 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 35 part, organic solvents: soluble
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
density
1.029 g/mL at 20 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.419
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.418-1.421
refractive index
n20/D 1.418-1.421
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylacetoacetat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
164.3 °F - closed cup
flash_point_c
73.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)