Fortfahren mit
00194
ACES
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
N-(Carbamoylmethyl)-2-amino-ethansulfonsäure, N-(Carbamoylmethyl)-taurin, N-(2-Acetamido)-2-amino-ethansulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 532,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2NCOCH2NHCH2CH2SO3H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.20
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-908-4
Beilstein/REAXYS Number:
2253770
MDL number:
€ 532,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900 °C)
≤0.05%
loss
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
2.5-4.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
useful pH range
6.1-7.5
pKa (25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤250 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤10 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.008, λ: 280 nm Amax: 0.005
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
Application
ACES, or N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, can be used to study biological buffers and zwitterionic compounds. ACES has been used in a study to determine the levels of ibuprofen and flurbiprofen in pharmaceuticals by capillary zone electrophoresis.
Other Notes
Biological buffer component with sodium hydroxide and sodium chloride (pH 5.93-7.83, useful range 6.4-7.4); An efficient separator (pH gradient of less than 1 pH unit) in the resolution of protein systems by IEF; Improves phenotyping of α1-antitrypsin by isoelectric focusing on agarose gel[1]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
00307A3594A9758
ADA BioUltra, ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
00307
ADA
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.05 M, clear, colorless
solubility
water: 0.0527 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 0.523 g/mL, clear, colorless
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ACES
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)