Fortfahren mit
40-2023
Bromthymolblau -Lösung
pH 6.0-7.6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H28Br2O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.38
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171502
Beilstein/REAXYS Number:
373934
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
pH
6.0-7.6
SMILES string
CC(C)c1cc(c(C)c(Br)c1O)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)c(Br)c4C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
InChI key
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Application
pH indicator
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromthymolblau -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Mariana A Sanchez et al.
Analytica chimica acta, 694(1-2), 95-99 (2011-05-14)
Liquid-liquid microextraction without phase segmentation was implemented in a multicommuted flow system for determination of the anti-hypertensive diltiazem. The procedure was based on ion pair formation between the drug and the dye bromothymol blue at pH 3.5. The detection was
Sevgi Tatar Ulu
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 67(3-4), 778-783 (2006-10-13)
A simple, rapid, accurate, precise and sensitive colorimetric method for the determination of finasteride in tablets is described. The proposed methods are based on the formation of ion-pair complexes between the examined drug with bromophenol blue (BPB), bromocresol green (BCG)
Kristina Jurcic et al.
Journal of chromatography. A, 1134(1-2), 317-325 (2006-10-07)
An effective sample preconcentration technique for proteins and peptides was recently developed using capillary electrophoresis (CE) with discontinuous buffers [C.A. Nesbitt, J.T.-M. Lo, K.K.-C. Yeung, J. Chromatogr. A 1073 (2005) 175]. Two buffers of different pH created a junction to