Fortfahren mit
40-1022
Phenolphthalein -Lösung
1 % (w/v), pH 7.8-10.0
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H14O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
318.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
284423
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
availability
available only in Japan
concentration
1 % (w/v)
pH
7.8-10.0
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H14O4/c21-15-9-5-13(6-10-15)20(14-7-11-16(22)12-8-14)18-4-2-1-3-17(18)19(23)24-20/h1-12,21-22H
InChI key
KJFMBFZCATUALV-UHFFFAOYSA-N
Application
for titration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenolphthalein -Lösung
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
77-09-8
CAS No.
77-09-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Edward Bormashenko et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 10(4), 654-656 (2009-01-30)
The mechanisms of floating and sliding of liquid marbles are studied. Liquid marbles containing CaCl(2) and marbles containing NaOH water solutions float on water containing Na(2)CO(3) and an alcoholic solution of phenolphthalein with no chemical reaction. Sliding of liquid marbles
Stefano Mangani et al.
Journal of medicinal chemistry, 54(15), 5454-5467 (2011-06-24)
To identify specific bacterial thymidylate synthase (TS) inhibitors, we exploited phenolphthalein (PTH), which inhibits both bacterial and human enzymes. The X-ray crystal structure of Lactobacillus casei TS (LcTS) that binds PTH showed multiple binding modes of the inhibitor, which prevented
H Wang et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(8), 1194-1201 (2012-07-13)
Desorption corona beam ionisation (DCBI), the relatively novel ambient mass spectrometry (MS) technique, was utilised to screen for illicit additives in weight-loss food. The five usually abused chemicals - fenfluramine, N-di-desmethyl sibutramine, N-mono-desmethyl sibutramine, sibutramine and phenolphthalein - were detected