Fortfahren mit
37-0560
Zinksulfat Heptahydrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnSO4 · 7H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.56
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
SAJ first grade
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
pH
4.0-6.0 (20 °C, 50 g/L)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChI key
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinksulfat Heptahydrat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Zhixiang Xu et al.
Neuroscience letters, 541, 269-274 (2013-03-05)
Constitutive adult neurogenesis mainly occurs in the subgranular zone (SGZ) and subventricular zone (SVZ) of the mammalian brain. Intrinsic and extrinsic factors regulate adult neurogenesis processes including cell proliferation, migration, integration and neural survival. The potential contribution of olfactory sensory
Laurent Dortet et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(12), 6437-6440 (2012-10-17)
A biochemical test (Carba NP test II) was developed to identify carbapenemase production in Enterobacteriaceae and Pseudomonas spp. and to discriminate between the different types of carbapenemases (classes A, B, and D). It is based on the detection of the
O I Smian et al.
Likars'ka sprava, (3-4)(3-4), 67-71 (2013-01-30)
The article analyzed 60 patients with community-aquired pneumonia from ages 6 to 18 years. The dependences of trace levels of zinc and copper in the serum of these children on the activity of the inflammatory process. Analysis of survey results