Fortfahren mit
30-3360
p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
SAJ first grade, ≥99.0%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.22
EC Number:
203-180-0
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3568023
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Form:
solid
Grade:
SAJ first grade
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
SAJ first grade
vapor density
5.9 (vs air)
assay
≥99.0%
form
solid
availability
available only in Japan
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Toluolsulfonsäure Monohydrat
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)