Fortfahren mit
30-3280
Toluol
JIS special grade, ≥99.5%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.14
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352002
Beilstein/REAXYS Number:
635760
MDL number:
eCl@ss:
39011102
Assay:
≥99.5%
Grade:
JIS special grade
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
JIS special grade
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.5%
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
availability
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.2 °F
flash_point_c
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
108-88-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Ting Lei et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 11(24), 2946-2954 (2015-02-26)
Low-bandgap diketopyrrolopyrrole (DPP)-based polymers are used for the selective dispersion of semiconducting single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). Through rational molecular design to tune the polymer-SWCNT interactions, highly selective dispersions of s-SWCNTs with diameters mainly around 1.5 nm are achieved. The influences
Liang Guo et al.
Journal of chromatography. A, 1286, 9-15 (2013-03-19)
For the first time, a novel one-step sample preparation method that combines microwave assisted extraction and solvent bar microextraction (MAE-SBME) with analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), was developed for the fast and efficient determination of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
Elke Persch et al.
ChemMedChem, 9(8), 1880-1891 (2014-05-03)
The causative agents of the parasitic disease human African trypanosomiasis belong to the family of trypanosomatids. These parasitic protozoa exhibit a unique thiol redox metabolism that is based on the flavoenzyme trypanothione reductase (TR). TR was identified as a potential